Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Mischzylinder aus Borosilikatglas, Klasse B
Mit Polypropylen-Stopfen und sechseckiger Basis. Die BRAND™ Blaubrand™ Mischzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A sind auf flüssige Volumenaufnahme im Behälter kalibriert.
Marke:  BRAND™ 32454
160.70 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11868341
  • 178.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit Polypropylen-Stopfen und sechseckigem Sockel
  • Höhe ohne Stopfen
  • Alle BLAUBRAND™ Zylinder werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
  • Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Blau
Graduierter Mischzylinder
DIN EN ISO 4788
500 ml
Stopfen aus Polyethylen
Polyethylen
5 mL
Volumenaufnahme
Rund
Borosilikatglas
Klasse B
395 mm
Blauemaillierte Graduierungen
Polyethylen
Autoklavierbar
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Mischzylinder aus Borosilikatglas, Klasse B > Fassungsvermögen: 500 ml; Höhe: 395 mm