Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex-Agglutinationstest: Clostridium difficile
Sorgt für schnelle, vermeintlich positive Ergebnisse bei selektiven Medien für eine Identifizierung gesuchter Substanzen/Diagnose.
Marke:  Novacyt - Microgen Bioproducts M41CE
Artikelnummer. 15968012
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus einer Reihe von verfügbaren Technologien für häufige Pathogene und Verursacher von Darmkrankheiten.
  • Spezifische Tests für eine Vielzahl von Infektionskrankheiten.
  • Schneller (2 Minuten), einfacher, empfindlicher und spezifischer Latex-Agglutinationstest zur Identifizierung und Bestätigung infizierender Kolonien.
  • Kann verwendet werden, um schnelle, vermeintlich positive Ergebnisse zu erzielen und einen frühzeitigen Hinweis auf mögliche Fehler im Produktionsprozess zu erhalten.
  • Kann verwendet werden, um Kolonien vor der vollständigen biochemischen Identifizierung zu untersuchen und kann traditionelle agglutinierende Antikörpermethoden ersetzen.
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Latex-Agglutinationstest
2 min
C. difficile
50 Tests
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex-Agglutinationstest: Clostridium difficile > Nachweis von: Clostridium difficile, 50 Tests