Learn More
Thermo Scientific™ Ethidiumbromidlösung (0,625 mg/ml)
Diese verdünnten (0,625 mg/ml) oder konzentrierten (10 mg/ml) Ethidiumbromidlösungen ermöglichen die Fluoreszenz-basierte Visualisierung von DNA in einer Vielzahl molekularbiologischer Anwendungen
Marke:  Thermo Scientific™ 17896
Artikelnummer. 11846714
  • 121.00 CHF / 5 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Ethidiumbromid ist sowohl als verdünnte (0,625 mg/ml) als auch als konzentriertere (10 mg/ml) Lösung erhältlich und wird so den Anforderungen für die meisten molekularbiologischen Anwendungen zur Visualisierung fluoreszierender DNA gerecht.
Thermo Scientific™ Pierce Ethidiumbromid ist sowohl als verdünnte (0,625 mg/ml) als auch als konzentriertere (10 mg/ml) Lösung erhältlich und wird so den Anforderungen für die meisten molekularbiologischen Anwendungen zur Visualisierung fluoreszierender DNA gerecht.
Leistungsmerkmale:
0,625 mg/ml EtBr-Lösung:
  • Jeder Tropfen enthält 25 μg Ethidiumbromid und ist ideal für ein 50 ml-Agarose-Gel
  • Nach Zugabe eines Tropfens der Lösung pro 50 ml Gel beträgt die endgültige EtBr-Konzentration 0,5 μg/ml, die empfohlene Konzentration für die Elektrophorese von Nukleinsäuren
  • Kann auch als Laufpuffer oder zum Färben von Gelen nach der Elektrophorese verwendet werden
10 mg/ml EtBr-Lösung:
  • Eine sichere und bequeme Methode zur Verwendung von Ethidiumbromid bei gleichzeitiger Minimierung der Exposition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur vor Licht geschützt lagern.
Fluoreszent
Ethidiumbromidlösung
RNA, DNA
In-Gel-Detektion
Ethidiumbromid
5 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ390567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number17896
ChargennummerZF390566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog Number17896
ChargennummerXL3556901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2022 Catalog Number17896
ChargennummerXI3554572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2022 Catalog Number17896
ChargennummerXI3494275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2022 Catalog Number17896
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ethidiumbromidlösung (0,625 mg/ml) > 5 ml