Learn More
Thermo Scientific™ Ethidium Bromide Solution (10 mg/mL)
Diese verdünnten (0,625 mg/ml) oder konzentrierten (10 mg/ml) Ethidiumbromidlösungen ermöglichen die Fluoreszenz-basierte Visualisierung von DNA in einer Vielzahl molekularbiologischer Anwendungen
Marke: Thermo Scientific™ 17898
346.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Ethidiumbromid ist sowohl als verdünnte (0,625 mg/ml) als auch als konzentriertere (10 mg/ml) Lösung erhältlich und wird so den Anforderungen für die meisten molekularbiologischen Anwendungen zur Visualisierung fluoreszierender DNA gerecht.
Thermo Scientific™ Pierce Ethidiumbromid ist sowohl als verdünnte (0,625 mg/ml) als auch als konzentriertere (10 mg/ml) Lösung erhältlich und wird so den Anforderungen für die meisten molekularbiologischen Anwendungen zur Visualisierung fluoreszierender DNA gerecht.
Leistungsmerkmale:
0,625 mg/ml EtBr-Lösung:
- Jeder Tropfen enthält 25 μg Ethidiumbromid und ist ideal für ein 50 ml-Agarose-Gel
- Nach Zugabe eines Tropfens der Lösung pro 50 ml Gel beträgt die endgültige EtBr-Konzentration 0,5 μg/ml, die empfohlene Konzentration für die Elektrophorese von Nukleinsäuren
- Kann auch als Laufpuffer oder zum Färben von Gelen nach der Elektrophorese verwendet werden
10 mg/ml EtBr-Lösung:
- Eine sichere und bequeme Methode zur Verwendung von Ethidiumbromid bei gleichzeitiger Minimierung der Exposition
Spezifikation
Bei Raumtemperatur vor Licht geschützt lagern. | |
Fluoreszent | |
Ethidiumbromidlösung | |
RNA, DNA |
In-Gel-Detektion | |
Ethidiumbromid | |
5 x 10 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Ethidium Bromide Solution (10 mg/ml)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylp henantridinium bromide