Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Elektroisolierband
Haftet auf Glas, Metall, Papier, Kunststoff und Holz. Azpack™ Elektro-Isolierband ist flammhemmend, selbstlöschend und UV-beständig.
Marke: Azpack™ 12311419
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rotes und blaues Band zur Kennzeichnung von Spannungspegel und Phasenlage
- Schwarzes Band wird hauptsächlich für die Isolierung verwendet
- Breite: 19 mm
- Rolle, 10 m
- Material: PVC
Spezifikation
Schwarz | |
Elektroisolierband | |
8/Packung | |
10 m |
PVC | |
Isolierung, niedrige Spannung, neutral | |
0,133 mm | |
19 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Elektroisolierband > Farbe: Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur