Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Ethidiumbromid, 10 mg/ml
Empfindlicher Fluoreszenzfarbstoff zur Detektion von Nukleinsäuren in Agarose-Gelen und Cäsiumchlorid-Gradienten
Marke: Invitrogen™ 15585011
90.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 10 ml von 10 mg/ml Lösung
Beschreibung
UltraPure Ethidiumbromid ist als wässrige Lösung mit 10 mg/ml UltraPure Ethidiumbromid und hochreinem Wasser erhältlich. Empfindlich: Nachweis von solch geringen Mengen wie 1 ng Nukleinsäuren in Agarose-Gelen.
- Vielseitig. Nachweis von DNA oder RNA
- Anwenderfreundlich: Kann unverdünnt verwendet oder auf die gewünschte Konzentration verdünnt werden
- Als eine aromatische Verbindung mit einem Phenanthridin-Kern hat Ethidiumbromid ein Anregungsmaximum bei 300 nm und 520 nm und ein Emissionsmaximum bei 600 nm
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
10 ml von 10 mg⁄ml Lösung. Bei 15 °C bis 30 °C lagern | |
Fluoreszent | |
Ethidiumbromid | |
10 mL | |
RNA, DNA |
In-Gel-Detektion | |
Ethidiumbromid | |
UltraPure™ | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24G1556805 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 15585011 |
22E1956939 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15585011 |
22E0356439 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15585011 |
22G2056197 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15585011 |
23B2256449 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15585011 |