Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Plus Western Blotting-Substrat
Acridan-basiertes Chemilumineszenz- und Chemifluoreszenz-HRP-Substrat für den Western-Blot-Nachweis mit Röntgenfilmen oder CCD- oder Laser-basierten Bildgebungsgeräten.
Marke: Thermo Scientific™ 32132X3
959.50 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce ECL Plus Substrate ist ein Akridan-basiertes chemilumineszentes und chemifluoreszierendes Substrat, um Peroxidase-Aktivität von HRP-konjugierten Sonden durch Western Blotting mit Röntgenfilm, CCD oder Laser-basierten Bildeinheiten zu erkennen.
Das Thermo Scientific Pierce ECL Plus Substrat ist ein Acridan-basiertes Chemolumineszenz- und Chemofluoreszenz-HRP-Substrat für den Western Blot-Nachweis mit Röntgenfilmen bzw. CCD- oder Laser-basierten Bildgebungsgeräten. Dieses Produkt wird als Pierce ECL 2 Substrat (Artikel- Nr. PI80196X3) über Fisher Scientific und andere Kanäle verkauft.Merkmale von ECL Plus Substrat:
Das Pierce ECL Plus-Substrat erzeugt bei der Reaktion mit HRP Acridiniumester. Da diese Ester-Zwischenprodukte mit Peroxid reagieren, erzeugen sie ein starkes und lang anhaltendes Chemilumineszenz-Signal, das mittels Röntgenfilm-CCD-Bildgebung erfasst werden kann. Zudem führt das Substrat zu einem stabilen Fluoreszenzsignal, das mit Fluoreszenz-Imagern erfasst werden kann. Das Pierce ECL Plus Substrat ermöglicht den Nachweis des Zielproteins auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen im unteren Pikogrammbereich, wenn zur Untersuchung geeignete Konzentrationen von Primär- und Sekundärantikörpern eingesetzt werden. Der große Dynamikbereich, hohe Sensitivität und ein lang anhaltendes Signal machen das Pierce ECL Plus-Substrat zu einer ausgezeichneten Wahl für Western Blot-Analysen.
Spezifikation
Substrat | |
Flüssig | |
Nitrocellulose, PVDF | |
300 mL Kit | |
3000 cm2 of membrane |
Chemolumineszenz | |
Western Blot | |
Pierce™ | |
Low picogram to mid-femtogram | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.Das Produkt wird auf Eis versendet. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
SPECS | Analysenzertifikat | 11/01/2023 | 32132X3 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen