Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Plus Western Blotting-Substrat
Acridan-basiertes Chemilumineszenz- und Chemifluoreszenz-HRP-Substrat für den Western-Blot-Nachweis mit Röntgenfilmen oder CCD- oder Laser-basierten Bildgebungsgeräten.
187.00 CHF - 1038.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Substrat |
---|---|
Nachweisverfahren | Chemilumineszierend, fluoreszierend |
Form | Flüssig |
Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
Produktlinie | Pierce™ |
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11547910
|
Thermo Scientific™
32134 |
25 ml-Kit | 250 cm² Membran |
187.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11527271
|
Thermo Scientific™
32132X3 |
300 mL Kit | 3000 cm2 of membrane |
1038.00 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11517271
|
Thermo Scientific™
32132 |
100 ml-Kit | 10 Mini-Gel-Blots; 1000 cm2-Membran |
433.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce ECL Plus Substrate ist ein Akridan-basiertes chemilumineszentes und chemifluoreszierendes Substrat, um Peroxidase-Aktivität von HRP-konjugierten Sonden durch Western Blotting mit Röntgenfilm, CCD oder Laser-basierten Bildeinheiten zu erkennen.
Pierce ECL Plus Substrate ist ein chemilumineszierendes und chemifluoreszierendes Substrat, das Peroxidase-Aktivität von HRP-konjugierten Antikörpern und Sonden durch Western Blotting mit Röntgenfilm, CCD-Kameradokumentationssystemen oder Laser-basierten Bildeinheiten erkennt. Das Pierce ECL Plus-Substrat erzeugt bei der Reaktion mit HRP Acridiniumester. Da diese Ester-Zwischenprodukte mit Peroxid reagieren, erzeugen sie ein starkes und lang anhaltendes Chemilumineszenz-Signal, das mittels Röntgenfilm-CCD-Bildgebung erfasst werden kann. Zudem führt das Substrat zu einem stabilen Fluoreszenzsignal, das mit Fluoreszenz-Imagern erfasst werden kann. Das Pierce ECL Plus Substrat ermöglicht den Nachweis des Zielproteins auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen im unteren Pikogrammbereich, wenn zur Untersuchung geeignete Konzentrationen von Primär- und Sekundärantikörpern eingesetzt werden. Der große dynamische Bereich, die hohe Empfindlichkeit und das lang anhaltende Signal machen Pierce ECL Plus Substrat zu einer ausgezeichneten Wahl für Western Bloting.
Leistungsmerkmale:
- Anwenderfreundlich — Ersatz für das nicht mehr erhältliche GE ECL Plus Substrat ohne erneute Optimierung
- Höhere Empfindlichkeit — Messergebnisse sind möglich bis in den unteren Pikogrammbereich
- Längere Signaldauer — anhaltende Lichtleistung für bis zu fünf Stunden
- Weitere Bildgebungsoptionen — Röntgen-, CCD- oder Laser-basierte Bildeinheiten
- Kostengünstiger — Hohe Qualität und Leistung zu einem niedrigeren Preis als ähnliche Substrate von anderen Anbietern
Spezifikation
Substrat | |
Flüssig | |
Pierce™ |
Chemilumineszierend, fluoreszierend | |
Nitrozellulose, PVDF | |
Niedriges Pikogramm bis mittleres Femtogramm |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol