Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG, No-Weigh™ Format
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG ist ein wasserunlöslicher, homo-bifunktionaler N-Hydroxysuccinimid-Ester (NHS-ester)-Vernetzer, der häufig zur Konjugation von radioaktiv markierten Liganden mit Zelloberflächenrezeptoren verwendet wird.
179.00 CHF - 216.00 CHF
Spezifikation
Chemische Reaktivität | Amin-zu-Amin |
---|---|
Cleavable | Nein |
Molekulargewicht | 326,26 |
PEGyliert | Nein |
Länge des Spacer-Arms | 7,7 Å |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15859614
|
Thermo Scientific™
A35392 |
10 x 1 mg |
179.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11836794
|
Thermo Scientific™
20593 |
50 mg |
216.00 CHF
50 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DSG ist ein Disuccinimidylglutarat, ein einfacher, homobifunktionaler Crosslinker, der auf der aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Estergruppe basiert.
Leistungsmerkmale:
- Kann die Crossliing-Effizienz im Vergleich zu DSS in einigen Anwendungen erhöhen
- Reaktive Gruppen: NHS-Ester (homobifunktional)
- Reaktiv gegen:Aminogruppen
Spezifikation
Amin-zu-Amin | |
326,26 | |
7,7 Å | |
Chemische Markierung | |
NHS-Ester | |
Pulver | |
Standard, Einmalgebrauch | |
Crosslinker |
Nein | |
Nein | |
Ja | |
Homobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
DMF, DMSO | |
Nein |