Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Pierce Rinder-Gammaglobulinstandard Ampullen, 2 mg/ml
Hochwertige, kalibrierte BGG-Lösungen (2 mg/ml), die seriell verdünnt werden, um Proteinassay-Standardkurven zur Messung der Antikörper- (lgG)-Konzentration zu erstellen.
Marke:  Thermo Scientific™ 23212
120.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
122.43 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10760815
  • 159.00 CHF / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Proteinstandards
Assay zur Proteinquantifizierung
Interner Standard
Pierce Rinder-Gammaglobulinstandard Ampullen, 2 mg/ml
Pierce™
Nicht zielspezifisch
10 × 1 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZH391550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number23212
ChargennummerZA386451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number23212
ChargennummerYI374294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2023 Catalog Number23212
ChargennummerYF369977 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2023 Catalog Number23212
ChargennummerYB363985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2023 Catalog Number23212
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Pierce Rinder-Gammaglobulinstandard Ampullen, 2 mg/ml > 2 mg/ml Lösung in Glasampullen; 10 x 1 ml