Learn More
Hamilton™ Eine Nabe montiert
Eine Nabe, montiert mit einer 24 Zoll-Schlauchleitung von 22 Gauge
Marke: Hamilton™ 8892-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Datenblatt
- Anschlussmaterial – CTFE
- Schlauchmaterial – PTFE
- Gauge – 22 Gauge
- Länge – 24 inches
- Verkaufsmenge – 1 x
- Anschlusstyp – 1/4 in.-28
- Anzahl der Verbindungsstücke – 1
Spezifikation
1/4 in. – 28 in. | |
24 in. | |
Je |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Eine Nabe montiert >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur