Learn More
Invitrogen™ Albumin from Bovine Serum (BSA), Alexa Fluor™ 488 conjugate
Bright and photostable conjugate exceptionally suited for applications in which well-defined molecular weight tracers are needed
Marke: Invitrogen™ A13100
536.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
542.64 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Applications include studying rate of endocytosis and exocytosis and following intracellular protein processing
Cell Analysis, Cell Tracing and Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection
Bestellinformation
Shipping Condition: Room temperature
Spezifikation
5 mg | |
Bovine | |
Alexa Fluor Dyes | |
Lyophilized | |
Alexa Fluor™ |
Alexa Fluor 488 | |
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. | |
Room Temperature | |
Albumin Proteins |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen