Learn More
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR-Kit
Profitieren Sie von einer überlegenen Leistung für das Klonieren und andere Anwendungen, die eine hohe Wiedergabetreue erfordern, mit einer der genauesten und thermostabilsten DNA-Polymerasen, die auf dem Markt erhältlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ F553S
128.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerase sets a high standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is an excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerases.
Besondere Merkmale
- Extreme Genauigkeit (Fehlerrate 4,4 x 10-7 in Phusion HF-Puffer)
- Reaktionsgeschwindigkeit der Polymerase ermöglicht kurze Extensionszeiten (15 bis 30 s/kb)
- Zuverlässige Leistungsfähigkeit, minimale Optimierung erforderlich
- Höhere Produktausbeute bei geringen Enzymmengen
- Direktes Beladen des Gels mit dem transparenten Puffer
Spezifikation
Enthält: • Phusion DNA-Polymerase (2 E/µl) • 5X Phusion GC-Puffer • 5X Phusion HF-Puffer • dNTP-Gemisch (je 10 mM) • MgCl2-Lösung (50 mM) • Kontrolltemplate (λ-DNA) • 1,3 kb-Primer (je 4 µM) • 10 kb-Primer (je 4 µM) • DNA-Größenstandard • DMSO Bei -20 °C lagern. |
|
Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase | |
PCR-Kit mit hoher Wiedergabetreue | |
Trockeneis | |
52X | |
50 Reaktionen | |
Separate Komponenten |
Hoch | |
Schnell | |
50 reactions | |
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
Nein | |
Stumpf | |
20 kb oder weniger |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen≈ des Käufers. Darüber hinaus werden keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.