Learn More
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem und Clarus 500 Liner
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan™ 092244
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12934081
  • 394.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Spezifikation
Spezifikation
5/Pckg.
AutoSystem und Clarus 500 Liner, Injektion für große Volumina
4 mm
86,2 mm
2 mm
AutoSystem XL (PSS-Injektor)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem und Clarus 500 Liner > LVI-Liner (Large Volume Injection) für AutoSystem XL (PSS-Injektor), Sinterglas; AD: 4 mm; Innendurchmesser: 2 mm; Länge: 86.2 mm; Pakungsgröße 5