Learn More
Buerkle™ Winkelbecher zur Verwendung mit Bürkle™ Telescopic Rod
Der Becher kann dank des verstellbaren Winkels (bis zu 90°) an verschiedene Behälterformen angepasst werden.
Marke: Buerkle™ 5354-0100
56.50 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polypropylen
- Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung
Spezifikation
Messbecher | |
Not Autoclavable | |
1000 mL | |
Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung |
Polypropylen | |
33.81 oz. | |
Abgewinkelt |
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Winkelbecher zur Verwendung mit Bürkle™ Telescopic Rod > Material:Polypropylen; Volumen:1000 ml; Angewinkelt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur