Learn More
Phthalhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phthalhydrazide is a reagent used in the synthesis of various pyrazolophthalazine derivatives is and used in medicine double hydrazine phthalocyanine work intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phthalhydrazid ist ein Reagenz, das zur Synthese verschiedener Pyrazolphthalazin-Derivate verwendet wird und in der Medizin als doppeltes Hydrazin-Phthalocyanin Arbeitsintermediat eingesetzt wird.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Essigsäure.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phthalhydrazide |
Schmelzpunkt | 342°C to 345°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 135926 |
IUPAC-Name | 2,3-Dihydrophthalazin-1,4-dion |
Formelmasse | 162.15 |
Reinheit (%) | 98% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251572 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A14615.18,A14615.09 |
C4532B | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14615.18,A14615.09 |
D6241A | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14615.18,A14615.09 |
10207745 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14615.18,A14615.09 |
10221868 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14615.18,A14615.09 |