Learn More
3-Aminophthalhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11412028
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Aminophthalhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412028
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11412028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14597.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Alfa Aesar 3-Aminophthalhydrazid, 98 %, Menge:25g, Schmelzpunkt:325 bis 45 °C, Molekulargewicht:177,163, Prozent Reinheit:98 %, Beilstein:383929, CAS:521-31-3, EINECS-Nummer:208-309-4, Formelgewicht:177.16, Gesundheitsgefahr 1:Gehäuse H315-H319-H335
3-Aminophthalhydrazide is used in the detection of copper, iron, peroxides and cyanides. It exhibits chemiluminescence and utilized to measure opsonic and phagocytic function. It acts as a biological sensor and involved in the detection of polymorphonuclear leukocytes response in a patient with a myeloperoxidase deficiency. Further, it is used as a forensic test for blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminophthalhydrazid wird zum Nachweis von Kupfer, Eisen, Peroxiden und Zyaniden verwendet. Es weist Chemolumineszenz auf und wird zur Messung der opsonischen und phagozytischen Funktion verwendet. Es dient als biologischer Sensor und ist am Nachweis der Reaktion von polymorphkernigen Leukozyten bei einem Patienten mit Myeloperoxidase-Mangel beteiligt. Darüber hinaus wird es als forensischer Bluttest verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 521-31-3
Summenformel C8H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 177.163
MDL-Nummer MFCD00006890
InChI-Schlüssel HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC-Name 5-Amino-2,3-Dihydrophthalazin-1,4-Dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophthalhydrazide
Schmelzpunkt 325°C to 330°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 383929
Merck Index 14,5600
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophthalhydrazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-amino-2,3-dihydro-1,4-Phthalazinedione
Name des Produkts
3-Aminophthalhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >