Learn More
Phthalhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11434030
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phthalhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434030
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11434030
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14615.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1445-69-8 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Phthalhydrazide is a reagent used in the synthesis of various pyrazolophthalazine derivatives is and used in medicine double hydrazine phthalocyanine work intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phthalhydrazid ist ein Reagenz, das zur Synthese verschiedener Pyrazolphthalazin-Derivate verwendet wird und in der Medizin als doppeltes Hydrazin-Phthalocyanin Arbeitsintermediat eingesetzt wird.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Essigsäure.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1445-69-8
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD00006888
InChI-Schlüssel JNQUJPBFSQETPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, phthalazine-1,4-diol, phtalylhydrazine, 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 2,3-dihydro, 1 2h-phthalazinone, 4-hydroxy, 2,3-dihydro-phthalazine-1,4-dione, phthalhydrazine, phthalylhydrazine, phthaloylhydrazine
PubChem CID 219401
SMILES O=C1N=NC(=O)C2C=CC=CC12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalhydrazide
Schmelzpunkt 342°C to 345°C
Menge 10 g
Beilstein 135926
IUPAC-Name 1,4,4a,8a-Tetrahydrophthalazin-1,4-dion
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Phthalhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >