Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X pH 7.6
Trägt zur Aufrechterhaltung eines konstanten pH-Werts bei
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J62692.K3
98.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15415019
  • 106.08 CHF / 2 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 X
Gehäuse 2L
Flüssig
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
7,6
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM31L561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2025 Catalog NumberJ62692.K3,J62692.K2,J62692.K7
ChargennummerX29K536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ62692.K3,J62692.K2,J62692.K7
ChargennummerQ29K520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ62692.K3,J62692.K2,J62692.K7
ChargennummerN15K571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog NumberJ62692.K3,J62692.K2,J62692.K7
ChargennummerZ26J579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog NumberJ62692.K3,J62692.K2,J62692.K7
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PBS phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X pH 7.6 > 2 l