Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X pH 7.6
Trägt zur Aufrechterhaltung eines konstanten pH-Werts bei
76.55 CHF - 177.00 CHF
Spezifikation
Verdünnung 10 X
Produkttyp Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
pH 7,6
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15425019
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J62692.K7
Gehäuse 4L
177.00 CHF
4 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15405019
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J62692.K2
1 l
76.55 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15415019
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J62692.K3
Gehäuse 2L
106.08 CHF
2 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
10 X
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
7,6
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PBS phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X pH 7.6