Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10X pH 7.4
Ungiftig für die meisten Zellen, wird in der biologischen Forschung verwendet.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J62036.K7
231.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15434499
  • 239.00 CHF / 4 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X) is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and is used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
7,4
10 X
Gehäuse 4L
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM11L547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
ChargennummerY25K521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
ChargennummerM10L502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
ChargennummerZ08K500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
ChargennummerX28K531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10X pH 7.4 > 4 l