Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10X pH 7.4
Ungiftig für die meisten Zellen, wird in der biologischen Forschung verwendet.
64.73 CHF - 239.00 CHF
Spezifikation
Farbe Farblos
Verdünnung 10 X
Produkttyp Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
pH 7,4
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15414499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J62036.K2
1 l
64.73 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15424499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J62036.K3
2 L
110.00 CHF
2 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15434499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J62036.K7
Gehäuse 4L
239.00 CHF
4 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X) is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and is used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Flüssig
10 X
7,4
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10X pH 7.4