Learn More
Phenol, ACS, 99+ %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phenol is used as a precursor for cyclohexanone, plastics, nonionic detergents and pharmaceutical drugs like aspirin. It acts as an anesthetic in chloraseptic. It reacts with acetone to get bisphenol-A which is used in the synthesis of poly carbonates and epoxide resins. It is also used in the manufacture of synthetic resins, dyes, pharmaceuticals, synthetic tanning agents, perfumes, lubricating oils and solvents. In molecular biology, it is used in the extraction of nucleic acid from tissues by using the liquid/liquid phenol-chloroform extraction technique. It is an active component of paint strippers which are used for the removal of epoxy and polyurethane. It is also used in the preparation of cosmetics, hair colors and skin lightening preparations. In the field of medicine, its spray is useful in helping sore throat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenol |
Namenshinweis | Stabilized |
Schmelzpunkt | 40°C to 43°C |
Dichte | 1.071 g/mL |
Siedepunkt | 181°C |
Flammpunkt | 79°C (175°F) |
Geruch | Sweet |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1671 |
Beilstein | 969616 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q07L016 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | 033213.22,033213.36,033213.A3 |
Z09K035 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | 033213.22,033213.36,033213.A3 |
R24K012 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 033213.22,033213.36,033213.A3 |
U22I004 | Analysenzertifikat | 22/09/2022 | 033213.22,033213.36,033213.A3 |
T15I028 | Analysenzertifikat | 08/08/2022 | 033213.22,033213.36,033213.A3 |
Sicherheit und Handhabung
- Phenol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phenol