Learn More
Phenol, ACS, 99+ %, stab., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317528
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenol, ACS, 99+ %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317528
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11317528
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033213.36
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
Phenol is used as a precursor for cyclohexanone, plastics, nonionic detergents and pharmaceutical drugs like aspirin. It acts as an anesthetic in chloraseptic. It reacts with acetone to get bisphenol-A which is used in the synthesis of poly carbonates and epoxide resins. It is also used in the manufacture of synthetic resins, dyes, pharmaceuticals, synthetic tanning agents, perfumes, lubricating oils and solvents. In molecular biology, it is used in the extraction of nucleic acid from tissues by using the liquid/liquid phenol-chloroform extraction technique. It is an active component of paint strippers which are used for the removal of epoxy and polyurethane. It is also used in the preparation of cosmetics, hair colors and skin lightening preparations. In the field of medicine, its spray is useful in helping sore throat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-95-2
Summenformel C6H6O
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
MDL-Nummer MFCD00002143
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-Name Phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Dichte 1.071 g/mL
Siedepunkt 181°C
Flammpunkt 79°C (175°F)
Geruch Sweet
Menge 500 g
UN-Nummer UN1671
Beilstein 969616
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,7241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,chloroform,ether,benzene,glycerol,acetone,carbon disulfide and aqueous alkali hydroxides.
Formelmasse 94.11
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ07L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number033213.22,033213.36,033213.A3
ChargennummerZ09K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number033213.22,033213.36,033213.A3
ChargennummerR24K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number033213.22,033213.36,033213.A3
ChargennummerU22I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2022 Catalog Number033213.22,033213.36,033213.A3
ChargennummerT15I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2022 Catalog Number033213.22,033213.36,033213.A3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol, ACS, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenol
Name des Produkts
Phenol, ACS, 99+ %, stab., Thermo Scientific Chemicals >