Learn More
Fisherbrand™ Phasentrennpapier
Zur Trennung wässriger Lösungen von organischen Lösungen
27.20 CHF - 92.40 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 85 g/m2 |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN 53137 |
Material | Silikon |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung wässriger Lösungen von organischen Lösungen, als Einmal-Trenntrichter verwendbar |
Hydrophobizität | Hydrophob |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11794033
|
Fisherbrand™
0902A00004 |
150 mm |
58.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11784033
|
Fisherbrand™
0902A00003 |
125 mm |
42.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11704043
|
Fisherbrand™
0902A00005 |
185 mm |
92.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11715485
|
Fisherbrand™
0902A00000 |
70 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
- Hydrophob, mit silikonimprägniertem Papier
- Die organische Phase durchdringt den Filter, wohingegen die wässrige Phase und Feststoffteile zurückgehalten werden
- Als Einwegscheidetrichter verwendbar
- Die Dichte der organischen Phasehat keinen Einfluss auf den Scheideprozess
Spezifikation
85 g/m2 | |
Silikon | |
Hydrophob | |
Phasentrennpapier |
DIN 53137 | |
Trennung wässriger Lösungen von organischen Lösungen, als Einmal-Trenntrichter verwendbar | |
0,17 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Phasentrennpapier