Learn More
Fisherbrand™ Phasentrennpapier
Zur Trennung wässriger Lösungen von organischen Lösungen
Brand:  Fisherbrand™ 0902A00000
 View more versions of this product
Product Code. 11715485
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • Hydrophob, mit silikonimprägniertem Papier
  • Die organische Phase durchdringt den Filter, wohingegen die wässrige Phase und Feststoffteile zurückgehalten werden
  • Als Einwegscheidetrichter verwendbar
  • Die Dichte der organischen Phasehat keinen Einfluss auf den Scheideprozess
Specifications
Specifications
85 g/m2
Silikon
Hydrophob
Phasentrennpapier
DIN 53137
Trennung wässriger Lösungen von organischen Lösungen, als Einmal-Trenntrichter verwendbar
0.17 mm
70 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Phasentrennpapier > Dia.: 70mm