Learn More
Fisherbrand™ Phasentrennpapier
Description
- Hydrophob, mit silikonimprägniertem Papier
- Die organische Phase durchdringt den Filter, wohingegen die wässrige Phase und Feststoffteile zurückgehalten werden
- Als Einwegscheidetrichter verwendbar
- Die Dichte der organischen Phasehat keinen Einfluss auf den Scheideprozess
Specifications
85 g/m2 | |
Silikon | |
Hydrophob | |
Phasentrennpapier |
DIN 53137 | |
Trennung wässriger Lösungen von organischen Lösungen, als Einmal-Trenntrichter verwendbar | |
0,17 mm | |
185 mm |