Learn More
Fisherbrand™ Phasentrennpapier
Zur Trennung wässriger Lösungen von organischen Lösungen
Marke:  Fisherbrand™ 0902A00003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11784033
  • 42.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrophob, mit silikonimprägniertem Papier
  • Die organische Phase durchdringt den Filter, wohingegen die wässrige Phase und Feststoffteile zurückgehalten werden
  • Als Einwegscheidetrichter verwendbar
  • Die Dichte der organischen Phasehat keinen Einfluss auf den Scheideprozess
Spezifikation
Spezifikation
85 g/m2
Silikon
Hydrophob
Phasentrennpapier
DIN 53137
Trennung wässriger Lösungen von organischen Lösungen, als Einmal-Trenntrichter verwendbar
0,17 mm
125 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Phasentrennpapier > Durchm.: 125 mm