Learn More
Fisherbrand™ Phasentrennpapier
Beschreibung
- Hydrophob, mit silikonimprägniertem Papier
- Die organische Phase durchdringt den Filter, wohingegen die wässrige Phase und Feststoffteile zurückgehalten werden
- Als Einwegscheidetrichter verwendbar
- Die Dichte der organischen Phasehat keinen Einfluss auf den Scheideprozess
Spezifikation
85 g/m2 | |
Silikon | |
Hydrophob | |
Phasentrennpapier |
DIN 53137 | |
Trennung wässriger Lösungen von organischen Lösungen, als Einmal-Trenntrichter verwendbar | |
0,17 mm | |
150 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Phasentrennpapier > Durchmesser: 150mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur