Learn More
Fisherbrand™ Exsikkator mit Glasknopf
Hergestellt aus Simax 3.3 Borosilikatglas. Der Fisherbrand Exsikkator mit Glasknopf wurde für eine Vielzahl von Vakuumarbeiten entwickelt.
Marke:  Fisherbrand™ 632415280253
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15584635
  • 360.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas
  • Entwickelt für vielfältige Vakuumarbeiten
  • Wird zur Trocknung von Proben und zur Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien verwendet
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13 130, DIN 12 491
Exsikkator
363 mm
320 mm
SIMAX Borosilikatglas 3.3
Glasknopf
239 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Exsikkator mit Glasknopf > Typ: 250mm; AD: 320mm; Innendurchmesser: 239mm; Höhe: 363mm