Learn More
BD X60 HYPODERMIC SYRINGE PLASTIPAK CONCENTRIC LUER
Für den kurzfristigen Einsatz in Spritzenpumpen (aktive IIa-Geräte) zur Verabreichung von Pharmazeutika. BD Plastipak™ 50 ml Luer-Lok™ braune Spritzen sind sterile, dreiteilige Spritzen mit einer konzentrischen Spitze zum einmaligen Gebrauch. Einzeln verpackt in Blisterfolie und Papier in medizinischer Qualität.
Marke:  BD 300869
Artikelnummer. 12339159
  • 173.00 CHF / 60 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dicht, auch unter hohem Druck, mit Verriegelung
  • Allmähliche und kontrollierte Bewegung des Kolbens
  • Genauigkeit und Sicherheit, mit lichtundurchlässigem Körper zum Schutz von lichtempfindlichen Medikamenten
  • Der Luer-Lok™ Nadelanschluss kann sicher auf der Spritze verriegelt werden
  • Frei von Latex, DEHP und PVC
  • Besonders geeignet für automatische Infusionsgeräte wie Spritzentreiber, Pumpen usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
Lichtundurchlässig/braun
Ja
Spritze
1 mL
Blisterpackung
Automatisches Infusionsgerät
Ja
Polypropylene, Polypropylen (Ansatz)
29.4 mm
133 mm
Ja
60 Packungen
50 ml
Konzentrischer Luer-Lock
Steril
Name des Produkts
BD X60 HYPODERMIC SYRINGE PLASTIPAK CONCENTRIC LUER > Fassungsvermögen: 50 ml, Undurchsichtig