Learn More
Perfluor-1,3,5-Trimethylcyclohexan, Mischung von Isomeren, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It finds its application in the characterization of non-aqueous phase liquid/tracer interaction in support of a vadose zone partitioning interwell tracer test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Findet seine Anwendung in der Charakterisierung nichtwässriger flüssiger Phase/Markierungssubstanz-Interaktion zur Unterstützung eines Interwell-Markierungssubstanztests zur Trennung der Vadose-Zone.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane |
Namenshinweis | mixture of isomers |
Schmelzpunkt | -68°C |
Dichte | 1.888 |
Siedepunkt | 125°C to 128°C |
Brechungsindex | 1.297 |
Menge | 50 g |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 450.07 |
Güte | Technisch |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
F1031B | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21500.18,B21500.09 |
10151296 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21500.18,B21500.09 |
R12B037 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21500.18,B21500.09 |
X18C037 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21500.18,B21500.09 |
10046158 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21500.18,B21500.09 |