Learn More
Perchlorsäure, ACS, 48 – 50 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15451997
Zum Warenkorb hinzufügen
Perchlorsäure, ACS, 48 – 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451997
500 ml
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2,5 l
Artikelnummer. 15451997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044464.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA) 10, Rückstand nach der Zündung 0.003 %, Silikat und Phosphat als SiO2 5 ppm, Cl 0.001 %, Stickstoffverbindungen (als N) 0.001 %, SO4 0.001 %, Schwermetalle (als Pb) 1 ppm, Fe 1 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchloric acid
Schmelzpunkt °C bis 112 °C
Dichte 1,41 g/cm3 bei 20 °C
Dampfdruck 29 mmHg bei 20 °C.
Prozentgehaltsbereich 48-50%
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1802
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 100.46
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN27L043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number044464.AE,044464.K4,044464.AP
ChargennummerM27L027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number044464.AE,044464.K4,044464.AP
ChargennummerY04K046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number044464.K4,044464.AP
ChargennummerT11K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number044464.K4,044464.AP
ChargennummerP20F026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number044464.K4,044464.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid, ACS, 48-50%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Perchloric acid
Name des Produkts
Perchlorsäure, ACS, 48 – 50 %, Thermo Scientific Chemicals >