Learn More
Perchlorsäure, rein, 0.1 M-Lösung in Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100.45 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 348630010
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzSpezifikation
Perchloric acid | |
0.1 M Solution in Acetic Acid | |
1,0600 g/mL | |
1,06 | |
1 l | |
Flüssig | |
2920 | |
15, 7267 | |
Löslichkeit in Wasser: unlöslich. | |
O[Cl](=O)(=O)=O | |
100.45 | |
CHEBI:29221 | |
Rein |
Farblos | |
7601-90-3, 64-19-7 | |
Kunststoffflasche | |
40 °C | |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
01,796; 02,309; 03,220; 06,453; 09,279; 11,402 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
Perchlorsäure | |
24247 | |
100.46 |
Sicherheit und Handhabung
- Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2539039 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | 348630025,348630010 |
2538505 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | 348630025,348630010 |
2538103 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | 348630025,348630010 |
2537187 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | 348630025,348630010 |
2536426 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | 348630025,348630010 |