Learn More
Perchlorsäure, ACS, 48 – 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2,5 l
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perchloric acid |
Schmelzpunkt | °C bis 112 °C |
Dichte | 1,41 |
Dampfdruck | 29 mmHg bei 20 °C. |
Prozentgehaltsbereich | 48-50% |
Menge | 2,5 l |
Physikalische Form | Flüssig |
UN-Nummer | UN1802 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 100.46 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N27L043 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | 044464.AE,044464.K4,044464.AP |
M27L027 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | 044464.AE,044464.K4,044464.AP |
Y04K046 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | 044464.K4,044464.AP |
T11K038 | Analysenzertifikat | 26/07/2024 | 044464.K4,044464.AP |
P20F026 | Analysenzertifikat | 12/04/2024 | 044464.K4,044464.AP |
Name des Produkts
Perchlorsäure, ACS, 48 – 50 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur