Learn More
3M™ PELTOR™ LiteCom™ Headset
Das 3M™ PELTOR™ LiteCom™ Headset ist ein robustes und widerstandsfähiges Headset, das für den anspruchsvollen Einsatz in vielen verschiedenen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde.
Marke: 3M™ 7000108541
567.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gehörschutz mit eingebautem analogen Zweiwege-Funksprechgerät
- 8 Kanäle im PMR-446 MHz-Band
- 38 Unterkanäle
- Das wasserfeste Mikrofon mit Geräuschunterdrückung bietet Sprachübertragung (VOX) für den Freihandbetrieb
- Sprachgesteuertes Menüsystem
- Automatische Abschaltfunktion
- Batteriestatusanzeige löschen
- Funkgerät im PMR-446 MHz-Frequenzbereich
- Für eine effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen
Spezifikation
Kommunikations-Headset | |
Helmbefestigung | |
33 dB | |
CE-Kennzeichnung |