Learn More
3M™ PELTOR™ LiteCom™ Headset
Das 3M™ PELTOR™ LiteCom™ Headset ist ein robustes und widerstandsfähiges Headset, das für den anspruchsvollen Einsatz in vielen verschiedenen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde.
900.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kommunikations-Headset |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15749997
|
3M™
7000108540 |
Kopfband |
900.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15759997
|
3M™
7000108541 |
Helmbefestigung |
900.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15769997
|
3M™
7000108542 |
Nackenbügel |
900.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Leistungsstarkes Headset mit integriertem Funkgerät für freihändige Kurzstreckenkommunikation mit anderen LiteCom Headsets und Kommunikationsgeräten auf derselben Frequenz
- 38 Unterkanäle ermöglichen Anwendern die individuelle Kommunikation über denselben Kanal
- Über einen AUX-Eingang können Sie unabhängig von der Frequenz auch ein Mobiltelefon oder externes Funkgerät anschließen
- Integriertes Mikrofon mit Geräuschminimierung
- Pegelabhängiges Mikrofon für das Hören von Umgebungsgeräuschen
- Eine elektronische Stimme teilt den Trägern mit, welche Einstellungen angepasst werden - das Headset muss zum Überprüfen nicht abgenommen werden
- Automatische Abschaltung nach zwei Stunden bei Nichtgebrauch, um Batterien zu schonen
- Je nach Bedingungen bis zu 3 Kilometer Reichweite
- Funkgerät im PMR 446 MHz-Frequenzbereich
Specifications
Kommunikations-Headset | |
CE-Kennzeichnung |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ PELTOR™ LiteCom™ Headset