Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Blockierungsreagenz
Nutzen Sie dieses Mittel, um Hintergrundrauschen zu kontrollieren. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL Advance™ Blockierungsmittel kontrolliert Hintergrundrauschen und bewahrt gleichzeitig eine hohe Signalintensität.
Marke:  Cytiva RPN418
Artikelnummer. 10106424
  • 131.00 CHF / 40 Gramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Kontrollieren von Hintergrundstörsignalen.Civa Life Sciences™ Amersham™ ECL Advance™ ist ein Blockierreagenz zur Kontrolle von Hintergrundstörsignalen bei gleichzeitiger Beibehaltung einer hohen Signalintensität.
Voll verträglich sowohl mit Hybond™ ECL™ (Nitrocellulose) und Hybond-P (PVDF)-Membranen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amersham™
2 bis 8 °C
40g
Für blockierende Zellulosenitrat- und PVDF-Membranen vor dem Nachweis mit Amersham ECL, Amersham ECL Prime oder Amersham ECL Select Western Blotting-Nachweisreagenzien
Blockierungsreagenz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ ECL™ Blockierungsreagenz > 40g