Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 4000 I Großer Orbitalschüttler mit Inkubation auf dem Tisch
Thermo Scientific™ Solaris Inkubationsschüttler verfügen über ein intuitives Touchscreen-Display, Programmierbarkeit und leisen Betrieb.
Marke:  Thermo Scientific™ SK4001
9850.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17849494
  • 12763.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Solaris inkubierte und gekühlte Tischschüttler vereinen ein ergonomisches Design mit wichtigen Funktionsverbesserungen wie Peltier-Kühlgeräten, einem versiegelten elektronischen System, einer programmierbaren Anzeige und einem leicht zu reinigenden Plattformdesign.
Der dreifach-Exzenterantrieb, der für eine geringere Geräuschentwicklung entwickelt wurde, ist mit bewährter Technologie für hohe Lasten ausgestattet und sorgt so für gleichbleibend hohe Leistung. Der wartungsfreie Riemen ist so konstruiert, dass er die Lebensdauer des Schüttlers hält. Der Schüttlermechanismus selbst wird mit einer branchenführenden Garantie geliefert.
Intuitive Touchscreen Display
  • Create, download, and share up to 99 programs across multiple units for better efficiency and reproducibility in the lab
  • Full color, touch screen display is easy-to-read, allowing for clear view of the speed, temperature, and run times from a distance
  • User interface has 10 optional languages
  • Built-in orbital calculator aids in converting protocols designed with different orbits and estimating the set speed needed to obtain similar results 
Efficient and Reliable Operation
  • Reliable, heavy-duty triple eccentric drive mechanism provides timed or continuous 24-hour operation to allow smooth and uniform shaking of large or uneven loads
  • Unbalanced load sensor stops platform motion when excess vibration is detected and visual/audible alarms signal until condition is corrected
  • Soft start feature eliminates sudden starts and stops, splashing of vessel contents or wetting of closures
  • Market leading warranty:  2 years labor, 5 years parts, and 10 years drive mechanism
Compatible with GLP/GMP Environments
  • Access controls and historical monitoring of alerts, alarms and interaction logs to provide greater security and reproducibility
  • USB and Ethernet connections for monitoring and data output
  • Sealed electronics system to minimize particle generation and reduce contamination
  • Rounded corners, easy-to-remove platforms, and a sealed motor and shaker housing protects the drive mechanism from damaging spills, simplifies cleaning, and controls contamination 
Improved User Experience
  • Solaris Incubated and Refrigerated Benchtop Shakers use refrigerant-free, environmentally friendly Peltier cooling, which uses 58% less energy compared to older models with traditional compressor designs 
  • Ergonomic handles, out-of-the way lid hinges, and large clear acrylic lids allow for easy access to the platform with less wrist and hand strain
  • Engineered to perform with a reduced noise level and compressor-free design
  • Compatible with a wide variety of clamps, racks, trays, and adhesive mats that can accommodate most vessel types (see the manual or brochure for part number and fit recommendations)
Serviceleistungen
Die Standardgarantie umfasst 2 Jahre auf Arbeit, 5 Jahre auf Teile und 10 Jahre auf den Antriebsmechanismus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 mm
15 bis 525 U/min, ±1 U/min
100–240 V, 50/60 Hz
Orbital
70.5 lb.
18 x 18 in.
Solaris SK4000 I
18 x 18 in. platform
No
32 kg
100–240 V, 50/60 Hz
30°C to 60°C
Schüttler
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark
30.3 x 22.4 x 21.7 in.
Touchscreen
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism