Learn More
Cytiva PEEK Schläuche
PEEK-Schläuche werden mit verschiedensten Innendurchmessern geliefert. Cytiva Lifescience™ PEEK-Schläuche sind ein wichtiges Zubehör für die Chromatographie.
67.59 CHF - 605.00 CHF
Spezifikation
Typ | PEEK-Schläuche |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 1,58 mm |
Gesamtlänge (metrisch) | 2 m |
Material | PEEK |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11360012
|
Cytiva
18115659 |
0,150 mm |
605.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10328439
|
Cytiva
18-1115-83 |
1 mm |
102.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11330012
|
Cytiva
18-1112-53 |
0,75 mm |
108.15 CHF
1 Stück |
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11555724
|
Cytiva
18-1113-68 |
0,5 mm |
67.59 CHF
2 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Polyetheretherketon (PEEK)
- In einer Vielzahl an Größen lieferbar
Spezifikation
PEEK-Schläuche | |
1,58 mm | |
2 m | |
PEEK |