Learn More
Cytiva PEEK Schläuche
PEEK-Schläuche werden mit verschiedensten Innendurchmessern geliefert. Cytiva Lifescience™ PEEK-Schläuche sind ein wichtiges Zubehör für die Chromatographie.
Marke: Cytiva 18-1112-53
99.75 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polyetheretherketon (PEEK)
- In einer Vielzahl an Größen lieferbar
Spezifikation
PEEK Schlauch | |
0,75 mm | |
2 m |
PEEK Schläuche, 2 m, Innendurchmesser 0,75 mm, Außendurchmesser 1/16 in. | |
1.58 mm | |
PEEK |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva PEEK Schläuche > ID:0,75mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur