Learn More
Cytiva PEEK Schläuche
PEEK-Schläuche werden mit verschiedensten Innendurchmessern geliefert. Cytiva Lifescience™ PEEK-Schläuche sind ein wichtiges Zubehör für die Chromatographie.
Marke:  Cytiva 18115659
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11360012
  • 605.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polyetheretherketon (PEEK)
  • In einer Vielzahl an Größen lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PEEK-Schläuche
0,150 mm
2 m
PEEK-Schläuche, 2 m, Innendurchmesser0,15 mm, Außendurchmesser 0,1/16 Zoll
1,58 mm
PEEK
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva PEEK Schläuche > ID:0,15mm