Learn More
Cytiva PEEK Schläuche
PEEK-Schläuche werden mit verschiedensten Innendurchmessern geliefert. Cytiva Lifescience™ PEEK-Schläuche sind ein wichtiges Zubehör für die Chromatographie.
Marke:  Cytiva 18-1113-68
62.04 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11555724
  • 67.59 CHF / 2 Meter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polyetheretherketon (PEEK)
  • In einer Vielzahl an Größen lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PEEK-Schläuche
PEEK Schläuche, 2 m, Innendurchmesser 0,5 mm, Außendurchmesser 1/16 in.
1.58 mm
PEEK
Orange
0,5 mm
2 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva PEEK Schläuche > ID: 0.5 mm