Learn More
Cytiva PEEK Schläuche
PEEK-Schläuche werden mit verschiedensten Innendurchmessern geliefert. Cytiva Lifescience™ PEEK-Schläuche sind ein wichtiges Zubehör für die Chromatographie.
Marke:  Cytiva 18-1115-83
96.90 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10328439
  • 102.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polyetheretherketon (PEEK)
  • In einer Vielzahl an Größen lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PEEK Schlauch
1.58 mm
PEEK
1 mm
2 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva PEEK Schläuche > ID: 1 mm