Learn More
Fisherbrand™ Schnappverschluss aus PE, transparent, für Fläschchen mit Schnappverschluss
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™ 18 08 0913
56.41 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schnappverschluss aus PE
- Durchsichtig
- Oben geschlossen
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
Schnappverschluss |
18 mm | |
1000 | |
ND18 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schnappverschluss aus PE, transparent, für Fläschchen mit Schnappverschluss > 18 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur