Learn More
Thermo Scientific™ TruScan™ G3 Raman‑Handanalysator
Schnelle Materialidentifizierungstests für Prozesse zur Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung in der pharmazeutischen und biotechnologischen Fertigung.
Marke:  Thermo Scientific™ 800-04791-01
Artikelnummer. 18091071
  • 65085.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem TruScan G3 Raman-Handanalysator setzen wir die Weiterentwicklung von Identifizierungstests von Rohmaterialien für pharmazeutische und biotechnologische Fertigungsprozesse fort. Qualitätskontrollprozesse erfordern Geschwindigkeit, Anwenderfreundlichkeit und Effizienz, um eine kontinuierliche Fertigung aufrechtzuerhalten. Proben werden oft zu Testzwecken in ein Qualitätskontrolllabor gebracht, was zu höheren Kosten und einer geringeren Produktivität führt. Der TruScan G3 Raman‑Handanalysator ermöglicht es nicht-technischen Anwendern, Identifizierungstests von Rohmaterialien schnell durchzuführen, ohne dass hierfür ein Labor erforderlich ist. So können Leistung und Ergebnisse in Laborqualität in jeder Umgebung erzielt werden, egal ob im Lager oder an der Laderampe.
  • Vermeiden Sie kompendiale Identifizierungstests, die viel Zeit und Laborschulungen erfordern, indem Sie die Identifizierungstests an den Annahmeort verlegen.
  • Zerstörungsfreies Point-and-Shoot-Sampling durch Kunststoffbeutel, Glasbehälter, Blisterpackungen und transparente Gelkappen.
  • Abwärtskompatibel mit validierten Methoden des TruScan G3 Raman-Handanalysators, wodurch er eine schnelle Methodenübertragung für ein nahezu nahtloses Erlebnis bietet.
  • Sichere Datenübertragung über WLAN oder eine kabelgebundene Verbindung
  • Keine häufige Wartung der Hardware oder Verbrauchsmaterialien für den Betrieb notwendig
  • Verbesserte Einhaltung der FDA 21 CFR Part 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Die meisten linearen und 2D-Standards
FDA 1040, 21 CFR Part 11, CE-Zertifizierung, Ph. Eur. 8.7
Ethernet, Bis zu 10 simultane Anschlüsse
8,2 x 4,2 x 1,7 in. (20,8 x 10,7 x 4,3 cm)
Fingerabdruckleser für einfaches Anmelden
250 mW ±25
Fläschchenhalter, Universaltablettenhalter, Küvettenhalter
250 bis 2.875 cm-1
-20 °C bis 40 °C
0.9 kg
Interner wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, > 4 Stunden Betriebszeit
NA = 0,33; 18 mm Arbeitsabstand; 0,2 bis 2,5 mm Spotgröße
TruScan G3 Raman-Handanalysator
Automatische Modi (mindestens 12 ms)
785 nm ± 0,5 (2 cm-1 Linienbreite, Stabilität < 0,1 cm-1)
Microsoft Windows 7,8,10, Internet Explorer 11, Edge 25; Google Chrome 51
DC-Netzadapter, 100/240 V, 50/60 Hz
8 bis 10,5 cm-1 (FWHM) im gesamten Bereich
2 lb.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/04/2024 Catalog Number800-04791-01
Chargennummer Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/04/2024 Catalog Number800-04791-01
Chargennummer Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/04/2024 Catalog Number800-04791-01
Chargennummer Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/04/2024 Catalog Number800-04791-01
Chargennummer Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum27/03/2024 Catalog Number800-04791-01
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TruScan™ G3 Raman‑Handanalysator >