Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung der Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ mit Poly-D-Lysin- oder Collagen I-Beschichtung.
Marke:  Thermo Scientific™ 132708
1472.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10673004
  • 2605.00 CHF / 30 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung auf Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysin- oder Collagen-I-beschichteten EasYFlasks™ sind hervorragend geeignet für die Kultur von anspruchsvollen Zellen, die sich nicht an standardmäßig zellkulturbehandelte Oberflächen binden.
Eigenschaften
  • Weite Öffnung und schräger Hals ermöglichen einfachen und vollständigen Zugang zur Kulturfläche.
  • Ergonomischer Verschluss, kann mit 1/3-Drehung geöffnet oder geschlossen werden
  • Hervorragend geeignet für die Kultur von anspruchsvollen Zellen, die sich nicht an standard-zellkulturbehandelte Oberflächen binden.
  • Steril und pyrogenfrei
Filterverschlusskappen:
  • Vent/Close- oder Filterverschlusskappen sind erhältlich.
  • Die Filterkappen sind mit einem hydrophoben Filter ausgestattet, um gleichmäßigen Gasaustausch zu gewährleisten.
  • Die Y-Markierung ermöglicht die visuelle Überprüfung der Verschlusskappenstellung auch bei Stapelung im Inkubator.
Bestellinformationen:
Extra-Verschlüsse in jedem Karton
Im Lieferumfang enthalten:
Filterverschlusskappen
Empfohlen für:
Zellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nunc EasYFlask 175cm2
Abgewinkelt
5
Weit
Klasse VI
Filter
Zellkultur-behandelt
Polystyrol
30
Kollagen I, Rattenschwanz
Aseptisch hergestellt
Flach
175 cm2
55 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™ > EasYFlask 175 cm2, mit Collagen I beschichtet, Filterkappe, 55 ml Arbeitsvolumen, 30 Stck./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.