Learn More
Pararosanilinbase, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10703085
Zum Warenkorb hinzufügen
Pararosanilinbase, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703085
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10703085
Marke: Thermo Scientific Acros 201550500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 467-62-9
Summenformel C19H19N3O
Molekulargewicht (g/mol) 305.38
MDL-Nummer MFCD00036222
InChI-Schlüssel KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pararosaniline base, tris 4-aminophenyl methanol, tris p-aminophenyl methanol, benzenemethanol, 4-amino-.alpha.,.alpha.-bis 4-aminophenyl, tris 4-aminophenyl methan-1-ol, fuchsin dye base, parafuchsin carbinol, tris 4-aminophenyl carbinol, methanol, tris 4-aminophenyl, 4,4',4-triaminotrityl alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10084
IUPAC-Name Tris(4-Aminophenyl)Methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C3=CC=C(C=C3)N)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pararosaniline base
Schmelzpunkt 205.0°C
Farbe Violett
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Beilstein 13, 733
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formelmasse 305.38
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number201550500,201550100
ChargennummerA0450816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number201550500,201550100
ChargennummerA0397628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number201550500,201550100
ChargennummerA0406922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number201550500,201550100
ChargennummerA0417890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number201550500,201550100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pararosaniline base
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Pararosanilinbase, Thermo Scientific Chemicals >