Learn More
Pararosanilinbase, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10793391
Zum Warenkorb hinzufügen
Pararosanilinbase, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793391
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10793391
Marke: Thermo Scientific Acros 201550100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 467-62-9
Summenformel C19H19N3O
Molekulargewicht (g/mol) 305.38
MDL-Nummer MFCD00036222
InChI-Schlüssel KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pararosaniline base, tris 4-aminophenyl methanol, tris p-aminophenyl methanol, benzenemethanol, 4-amino-.alpha.,.alpha.-bis 4-aminophenyl, tris 4-aminophenyl methan-1-ol, fuchsin dye base, parafuchsin carbinol, tris 4-aminophenyl carbinol, methanol, tris 4-aminophenyl, 4,4',4-triaminotrityl alcohol
PubChem CID 10084
IUPAC-Name Tris(4-Aminophenyl)Methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C3=CC=C(C=C3)N)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pararosaniline base
Schmelzpunkt 205.0°C
Farbe Violett
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 13, 733
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formelmasse 305.38
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pararosaniline base
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Pararosanilinbase, Thermo Scientific Chemicals >