Learn More
Triphenylmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11444173
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Triphenylmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444173
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11444173
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10366.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Triphenylmethanol is used as a reagent in the research laboratory. It acts as an intermediate in the production of the commercially useful triarylmethane dyes. It is used in the preparation of triphenylmethane. It is also used as an antiproliferative agent. Further, it is used in the preparation of two-electron reduction product of pyrylogen. In addition to this, it reacts with triphenylphosphine oxide to form a 1:1 molecular complex. It serves as a specific clathrate host for methanol and dimethyl sulphoxide and forms clathrate inclusion complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylmethanol wird als Reagenz im Forschungslabor verwendet. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung der kommerziell nützlichen Triarylmethanfarbstoffe. Es wird bei der Herstellung von Triphenylmethan verwendet. Es dient auch als Antiproliferationsmittel. Darüber hinaus findet es Anwendung bei der Herstellung des Zwei-Elektronen-Reduktionsprodukts von Pyrylogen. Darüber hinaus reagiert es mit Triphenylphosphinoxid zu einem 1:1-Molekülkomplex. Es dient als spezifischer Clathrat-Wirt für Methanol und Dimethylsulfoxid und bildet Clathrat-Einschlussverbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Dioxan, Ethanol, Wasser, Ether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-84-6
Summenformel C19H16O
Molekulargewicht (g/mol) 260.34
MDL-Nummer MFCD00004445,MFCD10565638
InChI-Schlüssel LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6457
IUPAC-Name Triphenylmethanol
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylmethanol
Schmelzpunkt 161°C to 164°C
Siedepunkt 360°C to 380°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 50 g
Beilstein 1460837
Merck Index 14,9739
Löslichkeitsinformationen Soluble in dioxane,ethanol,water,ether and benzene.
Formelmasse 260.34
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10191981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10366.0B,A10366.30,A10366.18
Chargennummer10212130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10366.0B,A10366.30,A10366.18
Chargennummer10235473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10366.0B,A10366.30,A10366.18
ChargennummerI1063A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10366.0B,A10366.30,A10366.18
Chargennummer10219925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10366.0B,A10366.30,A10366.18
Name des Produkts
Triphenylmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >